Magnesiumsulfat, (dried basis) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
291184PEA
597
DKK
291184P
291186R
29118BW
Magnesiumsulfat, (dried basis) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Magnesium sulphate
Formel:
MgSO₄ Smeltepunkt: 1127 °C Massefylde: 2,65 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS-nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |