Calciumsulfat, vandfri 99%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
217521000 217520025 217520100 217525000
ACRO217521000EA 290 DKK
ACRO217521000 ACRO217520025 ACRO217520100 ACRO217525000
Calciumsulfat, vandfri 99%, ren
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Smeltepunkt: 1450 °C (dec.)
Massefylde: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149624
CAS-nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %