Bariumsulfat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
21766.292EA 686 DKK
21766.292 21766.463
Bariumsulfat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Barium sulphate
Formel: BaSO₄
Molekylvægt: 233.39 g/mol
Kogepunkt: 1600
Smeltepunkt: 1345 °C
Massefylde: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003455
CAS-nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm