Magnesiumhydroxid 95%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
315725000 315720025 315720250
ACRO315725000EA 411 DKK
ACRO315725000 ACRO315720025 ACRO315720250
Magnesiumhydroxid 95%, pure
Magnesium hydroxide
Formel: Mg(OH)₂
Molekylvægt: 58.32 g/mol
Smeltepunkt: 350 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011104
CAS-nummer: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥94 %