Magnesiumoxid light ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
25054.298EA 490 DKK
25054.298 25054.367
Magnesiumoxid light ≥97%, TECHNICAL
Magnesium oxide
Formel: MgO
Kogepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2800 °C
Massefylde: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on calcinated product) Min. 97 %
Loss on ignition Max. 8 %
Silica Max. 1.5 %