Magnesiumoxid light E530, BP, Ph. Eur., extra pure, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Magnesia usta
1.05862.1000 1.05862.9020
1.05862.1000EA 3110 DKK
1.05862.1000 1.05862.9020
Magnesiumoxid light E530, BP, Ph. Eur., extra pure, SAFC®
Magnesium oxide
Formel: MgO
Molekylvægt: 40.3 g/mol
Kogepunkt: 3600
Smeltepunkt: 2800
Massefylde: 3.58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700