Magnesiumoxid analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05865.0100
1.05865.0500
1.05865.9025
1.05865.0100EA
1770
DKK
1.05865.0100
1.05865.0500
1.05865.9025
Magnesiumoxid analyse reagens, Supelco®
Magnesium oxide
Formel:
MgO Kogepunkt: 3600 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 2800 °C Massefylde: 3,58 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS-nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 2800 °C |
Molar Mass | 40.3 g/mol |
Bulk Density | 100 kg/m3 |
Boiling Point | 3600 °C (1000 hPa) |
Density | 3.58 g/cm3 (25 °C) |
pH | 10.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |