Magnesiumoxid substrate 10x10x0.5mm, polished one side 111 orientation
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Magnesia usta
40273.KT 40273.KU
40273.KTEA 1640 DKK
40273.KT 40273.KU
Magnesiumoxid substrate 10x10x0.5mm, polished one side 111 orientation
Magnesium oxide
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formel: MgO
Kogepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2800 °C
Massefylde: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700