Magnesiumoxid substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Magnesia usta
38503.KT 38503.KU
38503.KTEA 1840 DKK
38503.KT 38503.KU
Magnesiumoxid substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Magnesium oxide
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formel: MgO
Molekylvægt: 40.3 g/mol
Kogepunkt: 3600
Smeltepunkt: 2800
Massefylde: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700