Magnesiumoxid 98%, powder Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Magnesia usta
263830025 263835000 263830100
ACRO263830025EA 1890 DKK
ACRO263830025 ACRO263835000 ACRO263830100
Magnesiumoxid 98%, powder Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra_pure
Magnesium oxide
Formel: MgO
Molekylvægt: 40.3 g/mol
Kogepunkt: 3600 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2800 °C
Massefylde: 3.58 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤2500 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤3000 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤500 ppm
Loss on ignition ≤2 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤400 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤400 ppm