Magnesiumoxid 98%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
205150025 205155000
ACRO205150025EA 1790 DKK
ACRO205150025 ACRO205155000
Magnesiumoxid 98%, ren
Magnesium oxide
Formel: MgO
Kogepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2800 °C
Massefylde: 3,58 g/cm³
MDL Number: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Complexometric ≥97.5 %