Magnesiumoxid 99.99% Trace metals basis, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Magnesia usta
193430100 193430500
ACRO193430100EA 569 DKK
ACRO193430100 ACRO193430500
Magnesiumoxid 99.99% Trace metals basis, extra_pure
Magnesium oxide
Formel: MgO
Molekylvægt: 40.3 g/mol
Kogepunkt: 3600 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2800 °C
Massefylde: 3.58 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %