Calciumoxid ≥92%, powder, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
22645.360EA 2470 DKK
22645.360 22645.260
Calciumoxid ≥92%, powder, TECHNICAL
Calcium oxide
Formel: CaO
Molekylvægt: 56.08 g/mol
Kogepunkt: 2850
Smeltepunkt: 2580 °C
Massefylde: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010911
CAS-nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN nummer: 1910
Merck Index: 13,01691
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 92 %