Calciumoxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02109.1000 1.02109.9025
1.02109.1000EA 654 DKK
1.02109.1000 1.02109.9025
Calciumoxid, Supelco®
Calcium oxide
Formel: CaO
Molekylvægt: 56.08 g/mol
Kogepunkt: 2850
Smeltepunkt: 2580
Massefylde: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010911
CAS-nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691