Calciumoxid ≥99.95% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
Purity: 99.95%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form:
Formel:
CaO Molekylvægt: 56.08 g/mol Kogepunkt: 2850 °C Smeltepunkt: 2572 °C Massefylde: 3.37 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010911 CAS-nummer: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN nummer: 1910 ADR: 8 III Merck Index: 14,1686 |