Calciumoxid 96%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
196910010 196910025
ACRO196910010EA 290 DKK
ACRO196910010 ACRO196910025
Calciumoxid 96%, ekstra ren
Calcium oxide
Formel: CaO
Kogepunkt: 2850 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2570 °C
Massefylde: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010911
CAS-nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN nummer: 1910
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01691
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Titration Complexometric ≥95 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.5 % (in HCl)
Loss on ignition ≤3.5 % (800°C)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %