Calciumhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02100.0100 8.02100.0500
8.02100.0100EA 1120 DKK
8.02100.0100 8.02100.0500
Calciumhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
Calcium hydride
Formel: H₂Ca
Smeltepunkt: 816 °C
Massefylde: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010897
CAS-nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN nummer: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674