Calciumhydrid ∼92%, groft pulver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16242.0B A16242.18 A16242.30
A16242.0BEA 7570 DKK
A16242.0B A16242.18 A16242.30
Calciumhydrid ∼92%, groft pulver
Calcium hydride
Purity: 92% CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Odour: Odourless Melting Point: 600° dec. UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Formel: H₂Ca
Smeltepunkt: 600 °C (dec.)
Massefylde: 1,900
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010897
CAS-nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN nummer: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,1672