Calciumhydrid ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
199901000 199905000 199900025
ACRO199901000EA 874 DKK
ACRO199901000 ACRO199905000 ACRO199900025
Calciumhydrid ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, ekstra ren
Calcium hydride
Formel: H₂Ca
Smeltepunkt: 675 °C
Massefylde: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010897
CAS-nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN nummer: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Powder
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size ≤2 mm
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm