Calciumfluorid
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
1.02840.1000 1.02840.9050
1.02840.1000EA 1490 DKK
1.02840.1000 1.02840.9050
Calciumfluorid
Calcium fluoride
Formel: CaF₂
Molekylvægt: 78.07 g/mol
Kogepunkt: 2500
Smeltepunkt: 1418
Massefylde: 3.18 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010907
CAS-nummer: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669