Calciumfluorid, anhydrous 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
218250100 218251000 218255000
ACRO218250100EA 185 DKK
ACRO218250100 ACRO218251000 ACRO218255000
Calciumfluorid, anhydrous 99%, pure
Calcium fluoride
Formel: CaF₂
Molekylvægt: 78.07 g/mol
Kogepunkt: 2500 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1402 °C
Massefylde: 3.18 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010907
CAS-nummer: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (CaF2)