Strontiumcarbonat, Technipur®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.07861.0500 1.07861.9050
1.07861.0500EA 1320 DKK
1.07861.0500 1.07861.9050
Strontiumcarbonat, Technipur®
Strontium carbonate
Formel: CO₃Sr
Molekylvægt: 147.63 g/mol
Kogepunkt: 2647 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 1768.85
Massefylde: 3.548 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011250
CAS-nummer: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838