Calciumcarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Marble
P013.1 P013.2
ROTHP013.1EA 148.43 DKK
ROTHP013.1 ROTHP013.2
Calciumcarbonat
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
Molekylvægt: 100.09 g/mol
Smeltepunkt: 825
Massefylde: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658