Calciumcarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Marble
P012.1 P012.2
ROTHP012.1EA 312.51 DKK
ROTHP012.1 ROTHP012.2
Calciumcarbonat
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
Molekylvægt: 100.09 g/mol
Smeltepunkt: 825
Massefylde: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658