Calciumcarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6230.1 6230.2 6230.5
ROTH6230.1EA 0 DKK
ROTH6230.1 ROTH6230.2 ROTH6230.5
Calciumcarbonat
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
Smeltepunkt: 825 °C
Massefylde: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658