Marble, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05986.1000 1.05986.5000
1.05986.1000EA 576 DKK
1.05986.1000 1.05986.5000
Marble, Supelco®
Marble
Formel: CaCO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658