Calciumcarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Marble
MQ300
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
1.02066.0250EA 478 DKK
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
Calciumcarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
Molekylvægt: 100.09 g/mol
Smeltepunkt: 825
Massefylde: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)