Calciumcarbonat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02059.0050EA 2450 DKK
1.02059.0050 1.02059.0500
Calciumcarbonat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
Molekylvægt: 100,09 g/mol
Smeltepunkt: 825 °C
Massefylde: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)