Bariumcarbonat, Technipur®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
1.01711.1000 1.01711.9050
1.01711.1000EA 658 DKK
1.01711.1000 1.01711.9050
Bariumcarbonat, Technipur®
Barium carbonate
Formel: BaCO₃
Molekylvægt: 197.34 g/mol
Smeltepunkt: 1350
Massefylde: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003448
CAS-nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00972