Bariumperchlorat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01738.0250 1.01738.1000
1.01738.0250EA 2660 DKK
1.01738.0250 1.01738.1000
Bariumperchlorat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Barium perchlorate
Formel: Ba(ClO₄)₂
Molekylvægt: 336.23 g/mol
Smeltepunkt: 505
Massefylde: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 21 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003440
CAS-nummer: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN nummer: 1447
ADR: 5.1 (6.1) II
Merck Index: 12,01016
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1985 g/l (25 °C)
Melting Point 505 °C
Molar Mass 336.23 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Density 2.74 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer