Bariumbromat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11008.22 A11008.36
A11008.22EA 813 DKK
A11008.22 A11008.36
Bariumbromat ≥97%
Barium bromate
Purity: 97% CAS No.: 13967-90-3 Molecular Formula: BaBr2O6 Formula Weight: 393.16 Odour: Odourless UN No.: 2719 MDL No.: MFCD00014177
Formel: BaBr₂O₆
Molekylvægt: 393.13 g/mol
Massefylde: 3.99
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014177
CAS-nummer: 13967-90-3
EINECS: 237-750-5
UN nummer: 2719
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,00994