Bariumbromid, anhydrous 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
315380500 315382500
ACRO315380500EA 693 DKK
ACRO315380500 ACRO315382500
Bariumbromid, anhydrous 99%, pure
Barium bromide
Formel: BaBr₂
Molekylvægt: 297.14 g/mol
Kogepunkt: 1835 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 850 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003444
CAS-nummer: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
UN nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00995
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %