Natriumhydrogensulfat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium bisulphate
2373.1 2373.2
ROTH2373.1EA 0 DKK
ROTH2373.1 ROTH2373.2
Natriumhydrogensulfat
Sodium hydrogen sulphate
Formel: HNaO₄S
Molekylvægt: 120.06 g/mol
Smeltepunkt: 181.85
Massefylde: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003531
CAS-nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08729