Kaliumhydrogensulfat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potassium bisulphate
P020.1 P020.2
ROTHP020.1EA 267.76 DKK
ROTHP020.1 ROTHP020.2
Kaliumhydrogensulfat
Potassium hydrogen sulphate
Formel: KHSO₄
Molekylvægt: 136.17 g/mol
Smeltepunkt: 214
Massefylde: 2.32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011404
CAS-nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN nummer: 2509
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07695