Kaliumhydrogensulfat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Potassium bisulphate
MQ300
1.04885.0500
1.04885.2500
1.04885.9025
1.04885.0500EA
970
DKK
1.04885.0500
1.04885.2500
1.04885.9025
Kaliumhydrogensulfat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Potassium hydrogen sulphate
Formel:
KHSO₄ Molekylvægt: 136.17 g/mol Smeltepunkt: 214 Massefylde: 2.32 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS-nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN nummer: 2509 ADR: 8 II Merck Index: 13,07695 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 490 g/l (20 °C) (development of heat) |
Melting Point | 195 °C (decomposition) |
Molar Mass | 136.17 g/mol |
Bulk Density | 1140 kg/m3 |
Density | 2.24 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |