Kaliumsulfat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
X889.1
X889.2
X889.3
X889.5
ROTHX889.1EA
137.98
DKK
ROTHX889.1
ROTHX889.2
ROTHX889.3
ROTHX889.5
Kaliumsulfat
Potassium sulphate
Formel:
K₂SO₄ Molekylvægt: 174.26 g/mol Kogepunkt: 1698 Smeltepunkt: 1069 Massefylde: 2.66 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS-nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...