Kaliumsulfat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P022.1 P022.2
ROTHP022.1EA 446.77 DKK
ROTHP022.1 ROTHP022.2
Kaliumsulfat
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molekylvægt: 174.26 g/mol
Kogepunkt: 1698
Smeltepunkt: 1069
Massefylde: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759