Kaliumsulfat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05152.0500EA 9460 DKK
1.05152.0500 1.05152.0100
Kaliumsulfat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molekylvægt: 174,26 g/mol
Kogepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1069 °C
Massefylde: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 111 g/l (20 °C)
Melting Point 1069 °C
Molar Mass 174.26 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1689 °C (1013 hPa)
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)