Kaliumsulfat, powder, EMPROVE® EXPERT BP, E515, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05151.9029 1.05151.1000
1.05151.9029EA 0 DKK
1.05151.9029 1.05151.1000
Kaliumsulfat, powder, EMPROVE® EXPERT BP, E515, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molekylvægt: 174.26 g/mol
Kogepunkt: 1698
Smeltepunkt: 1069
Massefylde: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759