Kaliumsulfat 99,0-101,0 alkalimetry on anhydrous substance, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05150.1000 1.05150.9029
1.05150.1000EA 13080 DKK
1.05150.1000 1.05150.9029
Kaliumsulfat 99,0-101,0 alkalimetry on anhydrous substance, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molekylvægt: 174.26 g/mol
Kogepunkt: 1698
Smeltepunkt: 1069
Massefylde: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759