Cæsiumsulfat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16767.14 A16767.22 A16767.36
A16767.14EA 450 DKK
A16767.14 A16767.22 A16767.36
Cæsiumsulfat ≥99%
Cæsiumsulfat
Purity: 99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Odour: Odourless Melting Point: 1010° MDL No.: MFCD00010959
Formel: Cs₂O₄S
Kogepunkt: 1627 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1010 °C
Massefylde: 4,24
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010959
CAS-nummer: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016