Cæsiumsulfat ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
14559.14
14559.22
14559.14EA
1020
DKK
14559.14
14559.22
Cæsiumsulfat ≥99.99% (metals basis)
Cæsiumsulfat
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2SO4
Formula Weight: 361.87
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 4.243
Melting Point: 1010°
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Formel:
Cs₂O₄S Kogepunkt: 1627 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1010 °C Massefylde: 4,243 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010959 CAS-nummer: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Merck Index: 14,2016 |