Cæsiumsulfat 99+%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
218700250 218701000 218700100 218702500
ACRO218700250EA 327 DKK
ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218700100 ACRO218702500
Cæsiumsulfat 99+%, pure
Cæsiumsulfat
Formel: Cs₂O₄S
Kogepunkt: 1900 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1005 °C
Massefylde: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010959
CAS-nummer: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %