Natriumsulfit
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P033.1 P033.2
ROTHP033.1EA 163.46 DKK
ROTHP033.1 ROTHP033.2
Natriumsulfit
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
Molekylvægt: 126.04 g/mol
Smeltepunkt: > 500 °C
Massefylde: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003503
CAS-nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757