Kaliumthiocyanat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P753.1 P753.2
ROTHP753.1EA 712.82 DKK
ROTHP753.1 ROTHP753.2
Kaliumthiocyanat
Potassium thiocyanate
Formel: KSCN
Kogepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 175 °C
Massefylde: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866