Kaliumthiocyanat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
27033.290EA 475 DKK
27033.290 27033.368
Kaliumthiocyanat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium thiocyanate
Formel: KSCN
Kogepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 175 °C
Massefylde: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm