Kaliumthiocyanat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
1.05125.0250EA 999 DKK
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
Kaliumthiocyanat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Potassium thiocyanate
Formel: KSCN
Kogepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 175 °C
Massefylde: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 208 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C
Molar Mass 97.18 g/mol
Bulk Density 750 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)