Kaliumthiocyanat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05124.1000
1.05124.9050
1.05124.1000EA
740
DKK
1.05124.1000
1.05124.9050
Kaliumthiocyanat, Supelco®
Potassium thiocyanate
Formel:
KSCN Kogepunkt: 500 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 175 °C Massefylde: 1,61 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS-nummer: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |