Kaliumthiocyanat 98%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium rhodanide
377431000 377435000 377430025
ACRO377431000EA 289 DKK
ACRO377431000 ACRO377435000 ACRO377430025
Kaliumthiocyanat 98%, pure
Potassium thiocyanate
Formel: KSCN
Molekylvægt: 97.18 g/mol
Kogepunkt: 500
Smeltepunkt: 170…179 °C
Massefylde: 1.886 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥97.5 %