Dikaliumperoxodisulfat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05091.0250 1.05091.1000
1.05091.0250EA 444 DKK
1.05091.0250 1.05091.1000
Dikaliumperoxodisulfat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dikaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Smeltepunkt: 100 °C
Massefylde: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011386
CAS-nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN nummer: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer